Learn More
1-bromonaphtalène, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11984511 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
2.50L
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
11984511 2.5 L Flacon en verre 2.50L
10234420 100 mL Flacon en verre 100mL
10488050 500 mL Flacon en verre 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11984511 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 107150025
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 90-11-9 | C10H7Br | 207.07 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 90-11-9 , 580-13-2
Poids moléculaire (g/mol) 207.07
Numéro MDL MFCD00003868
Clé InChI DLKQHBOKULLWDQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme naphthalene, 1-bromo, 1-naphthyl bromide, alpha-bromonaphthalene, bromonaphthalene, alpha-naphthyl bromide, .alpha.-bromonaphthalene, 1-bromo-naphthalene, .alpha.-naphthyl bromide, naphthalene, bromo, bromonapthalene
CID PubChem 7001
Nom IUPAC 1-bromonaphtalène
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Bromonaphthalene
Note relative au nom 96%
% min. CAS 95.0
% max. CAS 100.0
Informations sur la décomposition 180°C
Point de fusion -1.0°C
Couleur Marron-jaune à vert-jaune
Densité 1.4890g/mL
Point d’ébullition 279.0°C to 281.0°C
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 2.5% max. 2-Bromonaphthalene (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C10H7Br
Formule linéaire C10H7Br
Indice de réfraction 1.6560 to 1.6590
Quantité 2.5 L
Beilstein 05, 547
Merck Index 15, 1436
Gravité spécifique 1.489
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in ether and ethanol
Poids de la formule 207.07
Tension de vapeur 14.8hPa at 20°C
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Liquide