Spécification
| CAS | 90-11-9 |
| Point de fusion | -1°C |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 279°C |
| Conditionnement | Flacon en verre revêtu de plastique |
| Formule moléculaire | C10H7Br |
| Numéro MDL | 3868 |
| Quantité | 100 mL |
| Poids de la formule | 207.07g/mol |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- 1-Bromonaphthalene
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- MIXTURE LIST-Contain: Naphthalene, 1-bromo-, Naphthalene, 2-bromo-