Learn More
1-Bromonaphtalène, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-Bromonapthalene |
| CAS | 90-11-9 |
| Formule moléculaire | C10 H7 Br |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | 1-Naphthyl Bromide, NSC 6551, Naphthalen-1-yl Bromide, α-Bromonaphthalene, α-Naphthyl Bromide |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H7Br/c11-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-7H |
| SMILES | Brc1cccc2ccccc12 |
| Nom IUPAC | 1-bromonaphtalène |
| Poids moléculaire (g/mol) | 207.07 |
| Poids de la formule | 205.9731 |