Learn More
1-Bromonaphtalène, TRC
Code produit 30348066
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30348066 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30348066 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB68590025G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Bromonapthalene
CAS 90-11-9
Formule moléculaire C10 H7 Br
Quantité 25 g
Synonyme 1-Naphthyl Bromide, NSC 6551, Naphthalen-1-yl Bromide, α-Bromonaphthalene, α-Naphthyl Bromide
Formule InChI InChI=1S/C10H7Br/c11-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-7H
SMILES Brc1cccc2ccccc12
Nom IUPAC 1-bromonaphtalène
Poids moléculaire (g/mol) 207.07
Poids de la formule 205.9731