Learn More
1-Bromononane-1,1,2,2-d4, CDN
Code produit 30326419
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 g
0.25 g
Conditionnement:
0.10g
0.25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30326419 0.1 g 0.10g
30314063 0.25 g 0.25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30326419 Fournisseur CDN Code fournisseur CDND79690.1G
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Découvrez plus de 4000 composés deutérés de haute qualité, expédiés directement de notre stock pour une livraison rapide. Nous proposons de nombreux API uniques, notamment des principes actifs pharmaceutiques, des nitrosoamines, des acides aminés, des stéroïdes, des gaz, des pesticides et des acides gras.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Bromononane-1,1,2,2-D4
CAS 284474-44-8
Formule moléculaire C9 D4 H15 Br
Quantité 0.1 g
Synonyme Nonane-1,1,2,2-d4, 1-bromo- (9 CI), 1-Bromononane-1,1,2,2-d4, 1-Bromononane-1,1,2,2-D4
Formule InChI InChI=1 S/C9H19Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10/h2-9H2,1H3/i8D2,9D2
SMILES [2 H]C([2 H])(Br)C([2 H])([2 H])CCCCCCC
Nom IUPAC 1-bro-1,1,2,2-tétradeutéonane
Poids moléculaire (g/mol) 211.1758
Poids de la formule 210.0921 g/mol
Pourcentage de pureté 98 atom % D, min 98% Chemical Purity