Learn More
1-bromonane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-Bromononane |
| % min. CAS | 96.0 |
| % max. CAS | 100.0 |
| Couleur | Incolore |
| Densité | 1.0800g/mL |
| Point d’ébullition | 201.0°C |
| Point d’éclair | 90°C |
| Spectre IR | Authentique |
| Plage de pourcentage du dosage | 96% min. (GC) |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- 1-Bromononane
- Attention
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P391-Recueillir le produit répandu.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.