Learn More
1-bromonane, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11423234
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11423234 25 g 25g
11433234 100 g 100g
11443234 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11423234 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10577.14
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 693-58-3 | C9H19Br | 207.155 g/mol
1-Bromononane is used as organic intermediates. It is mainly used in pharmaceutical synthesis and industrial dye intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1-bromonane est utilisé comme intermédiaire organique. Il est principalement utilisé dans la synthèse pharmaceutique et dans les produits intermédiaires de colorants industriels.
Solubilité
Insoluble dans l’eau. Soluble dans l’éther éthylique et le benzène.
Remarques
Stable dans des conditions normales Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 693-58-3
Formule moléculaire C9H19Br
Poids moléculaire (g/mol) 207.155
Numéro MDL MFCD00000278
Clé InChI AYMUQTNXKPEMLM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-nonyl bromide, nonyl bromide, nonane, 1-bromo, 1-nonyl bromide, 1-n-nonyl bromide, n-nonyl-1-bromide, bromononane, nonylbromide, 1-bromo-n-nonane, labotest-bb ltbb001163
CID PubChem 12742
Nom IUPAC 1-bromonane
SMILES CCCCCCCCCBr
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Bromononane
Densité 1.086
Point d’ébullition 200°C to 201°C
Point d’éclair 90°C (194°F)
Indice de réfraction 1.455
Quantité 25 g
Beilstein 1733632
Informations sur la solubilité Insoluble in water. Soluble in ethyl ether and benzene.
Poids de la formule 207.16
Pourcentage de pureté 99%