Learn More
1-Bromooctadécane-18,18,18-d3, CDN
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-Bromooctadecane-18,18,18-D3 |
| CAS | 349553-85-1 |
| Formule moléculaire | C18 D3 H34 Br |
| Quantité | 0.05 g |
| Synonyme | Octadecane-1,1,1-d3, 18-bromo- (9 CI), 1-Bromooctadecane-d3, 1-Bromooctadecane-18,18,18-d3, 1-Bromooctadecane-18,18,18-D3, 18-Bromooctadecane-1,1,1-d3, Octadecyl-18,18,18-d3 bromide, Stearyl-18,18,18-d3 bromide |
| Formule InChI | InChI=1 S/C18H37Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19/h2-18H2,1H3/i1D3 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])CCCCCCCCCCCCCCCCCBr |
| Nom IUPAC | 18-bro-1,1,1-trideutérooctadecane |
| Poids moléculaire (g/mol) | 336.4089 |
| Poids de la formule | 335.2267 g/mol |
| Afficher plus |