Learn More
1-bromooctane, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11417756
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
5000 g
Conditionnement:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantité unitSize
11417756 250 g 250g
11407756 1000 g 1000g
11427756 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit. 11417756 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14722.30
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 111-83-1 | C8H17Br | 193.13 g/mol
1-Bromooctane is used in organic synthesis. It is also used as an extraction solvent in the determination of volatile organic compounds present in water samples. Further, it is used in the preparation of quaternary ammonium chloride-modified poly(propylenimine) dendrimers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1-bromoctane est utilisé dans la synthèse organique. Il est également utilisé comme solvant d’extraction dans la détermination des composés organiques volatils présents dans les échantillons d’eau. De plus, il est utilisé dans la préparation des dendrimères poly(propylenimine) modifiés au chlorure d’ammonium quaternaire.
Solubilité
Immiscible avec l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts et les bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 111-83-1
Formule moléculaire C8H17Br
Poids moléculaire (g/mol) 193.13
Numéro MDL MFCD00000276
Clé InChI VMKOFRJSULQZRM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-octyl bromide, octyl bromide, 1-octylbromide, octane, 1-bromo, bromooctane, 1-bromo-octane, 1-bromo octane, 1-bromo-n-octane, unii-q382hpc6lc, octane, bromo
CID PubChem 8140
Nom IUPAC 1-bromooctane
SMILES CCCCCCCCBr
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Bromooctane
Point de fusion -55°C
Densité 1.114
Point d’ébullition 200°C to 202°C
Point d’éclair 78°C (172°F)
Odeur Characteristic
Formule linéaire CH3(CH2)7Br
Indice de réfraction 1.4518
Quantité 250 g
Numéro UN UN3082
Beilstein 1733136
Merck Index 14,6764
Informations sur la solubilité Immiscible with water.
Poids de la formule 193.13
Pourcentage de pureté ≥98%