Learn More
1-bromooctane, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10071910 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
2.50L
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10071910 500 mL Flacon en verre 500mL
15740819 2.5 L Flacon en verre 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10071910 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 166815000
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 111-83-1 | C8H17Br | 193.13 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 111-83-1
Formule moléculaire C8H17Br
Poids moléculaire (g/mol) 193.13
Numéro MDL MFCD00000276
Clé InChI VMKOFRJSULQZRM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-octyl bromide, octyl bromide, 1-octylbromide, octane, 1-bromo, bromooctane, 1-bromo-octane, 1-bromo octane, 1-bromo-n-octane, unii-q382hpc6lc, octane, bromo
CID PubChem 8140
Nom IUPAC 1-bromooctane
SMILES CCCCCCCCBr
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Bromooctane
Point de fusion -55.0°C
Densité 1.1100g/mL
Point d’ébullition 201.0°C
Point d’éclair 78°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3(CH2)7Br
Indice de réfraction 1.4508 to 1.4528
Quantité 500 mL
Beilstein 01,16
Merck Index 15,6853
Gravité spécifique 1.11
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: miscible with alcohol and ether
Poids de la formule 193.13
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide