Learn More
1-Bromooctane (bromure d'octyle), TRC
Code produit 30421053
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30421053 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30421053 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCO2730901G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Nom chimique ou matériau 1-Bromooctane(Octyl Bromide)
CAS 111-83-1
Formule moléculaire C8H17Br
Quantité 1 g
Synonyme 1-Octylbromide, NSC 9821, n-Octyl Bromide
Formule InChI InChI=1S/C8H17Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h2-8H2,1H3
SMILES CCCCCCCCBr
Nom IUPAC 1-bromooctane
Poids moléculaire (g/mol) 193.12
Poids de la formule 192.0514
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.