Learn More
1-Bromooctane (bromure d'octyle), TRC
Code produit 30416809
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30416809 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30416809 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCO273090100G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Bromooctane(Octyl Bromide)
CAS 111-83-1
Formule moléculaire C8H17Br
Quantité 100 g
Synonyme 1-Octylbromide, NSC 9821, n-Octyl Bromide
Formule InChI InChI=1S/C8H17Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h2-8H2,1H3
SMILES CCCCCCCCBr
Nom IUPAC 1-bromooctane
Poids moléculaire (g/mol) 193.12
Poids de la formule 192.0514