Learn More
1-Bromopentadécane-1,1,2,2-d4, CDN
Code produit 30317786
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.25 g
0.5 g
Conditionnement:
0.25g
0.50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30317786 0.5 g 0.50g
30312836 0.25 g 0.25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30317786 Fournisseur CDN Code fournisseur CDND64590.5G
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Découvrez plus de 4000 composés deutérés de haute qualité, expédiés directement de notre stock pour une livraison rapide. Nous proposons de nombreux API uniques, notamment des principes actifs pharmaceutiques, des nitrosoamines, des acides aminés, des stéroïdes, des gaz, des pesticides et des acides gras.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau 1-Bromopentadecane-1,1,2,2-D4
CAS 1219798-87-4
Formule moléculaire C15 D4 H27 Br
Quantité 0.5 g
Synonyme 1-Bromopentadecane-1,1,2,2-d4
Formule InChI InChI=1 S/C15H31Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16/h2-15H2,1H3/i14D2,15D2
SMILES [2 H]C([2 H])(Br)C([2 H])([2 H])CCCCCCCCCCCCC
Nom IUPAC 1-bro-1,1,2,2-tétradeutéropentadécane
Poids moléculaire (g/mol) 295.3353
Poids de la formule 294.186 g/mol
Pourcentage de pureté 98 atom % D, min 98% Chemical Purity