Learn More
1-bromopentadecane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
1-Bromopentadecane has been used as regent in the synthesis of (S)-eicos-(4E)-en-1-yn-3-ol, a bioactive component of the marine sponge Cribrochalina vasculum.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le 1-bromopentadécane a été utilisé comme réactif dans la synthèse du (S)-eicos-(4E)-en-1-yn-3-ol, un composant bioactif de l’éponge marine Cribrochalina vasculum.
Solubilité
Non miscible dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants. Les matières incompatibles sont les agents oxydants.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-Bromopentadecane |
| Point de fusion | 18°C to 19°C |
| Densité | 1.005 |
| Point d’ébullition | 159°C to 160°C (5 mmHg) |
| Point d’éclair | >110°C (230°F) |
| Indice de réfraction | 1.4608 |
| Quantité | 50 g |
| Beilstein | 1744553 |
| Informations sur la solubilité | Not miscible in water. |
| Poids de la formule | 291.32 |
| Afficher plus |