Learn More
1-Bromopentadécane, TRC
Code produit 30338597
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30338597 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30338597 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB68615525G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Bromopentadecane
CAS 629-72-1
Formule moléculaire C15H31Br
Quantité 25 g
Synonyme NSC 133440, Pentadecyl Bromide, n-Pentadecyl Bromide
Formule InChI InChI=1S/C15H31Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16/h2-15H2,1H3
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCBr
Nom IUPAC 1-bropentadécane
Poids moléculaire (g/mol) 291.31
Poids de la formule 290.1609