Learn More
1-Bromopentadécane, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-Bromopentadecane |
| CAS | 629-72-1 |
| Formule moléculaire | C15H31Br |
| Quantité | 10 g |
| Synonyme | NSC 133440, Pentadecyl Bromide, n-Pentadecyl Bromide |
| Formule InChI | InChI=1S/C15H31Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16/h2-15H2,1H3 |
| SMILES | CCCCCCCCCCCCCCCBr |
| Nom IUPAC | 1-bropentadécane |
| Poids moléculaire (g/mol) | 291.31 |
| Poids de la formule | 290.1609 |