Learn More
1-bromopentane, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
1-Bromopentane is used in a multitude of organic synthesis. It is used in iron-catalyzed alkylations of aromatic Grignard reagents via cross coupling.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le 1-bromopentane est utilisé dans une multitude de synthèse organique. Il est utilisé dans les alkylations catalysées par le fer des réactifs de Grignard aromatiques par couplage croisé.
Solubilité
Insoluble dans l’eau et soluble dans l’alcool. Miscible à l’éther diéthylique.
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants et des bases.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 1-Bromopentane |
| Point de fusion | -95°C |
| Densité | 1.215 |
| Point d’ébullition | 127°C to 129°C |
| Point d’éclair | 31°C (87°F) |
| Odeur | Ether-like |
| Indice de réfraction | 1.4436 |
| Quantité | 250 g |
| Numéro UN | UN1993 |
| Beilstein | 1730981 |
| Show More |
Safety and Handling
- 1-Bromopentane
- Attention
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- MIXTURE LIST-Contain: 1-Bromopentane