Learn More
1-Bromopentane, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-Bromopentane |
| CAS | 110-53-2 |
| Formule moléculaire | C5H11Br |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | 1-Bromopentane, 1-Pentyl Bromide, Amyl Bromide, NSC 7895, Pentyl Bromide, n-Amyl Bromide, n-Pentyl Bromide |
| Formule InChI | InChI=1S/C5H11Br/c1-2-3-4-5-6/h2-5H2,1H3 |
| SMILES | CCCCCBr |
| Nom IUPAC | 1-bromopentane |
| Poids moléculaire (g/mol) | 151.04 |
| Poids de la formule | 150.0044 |