Learn More
1-bromoperfluorooctane, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11420647
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11420647 5 g 5g
11410647 1 g 1g
11430647 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11420647 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B22470.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 423-55-2 | C8BrF17 | 498.97 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1-bromoperfluorooctane 1-bromoheptadécafluorooctane (bromure de perfluorooctyle) peut être utilisé comme agent de contraste dans le système vasculaire pour l’imagerie par résonance magnétique au fluor-19 ou comme vecteur d’oxygène synthétique. Il est utilisé comme transport de O2 dans certaines émulsions.
Solubilité
Non miscible ou difficile à mélanger dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants, les acides et les métaux.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 423-55-2
Formule moléculaire C8BrF17
Poids moléculaire (g/mol) 498.97
Numéro MDL MFCD00042082
Clé InChI WTWWXOGTJWMJHI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme perflubron, 1-bromoperfluorooctane, perfluorooctyl bromide, 1-bromoheptadecafluorooctane, oxygent, perfluoro-n-octyl bromide, imagent gi, perfluorooctylbromide, liquivent, perfluoroctyl bromide
CID PubChem 9873
ChEBI CHEBI:38803
Nom IUPAC 1-bromo-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadécafluorooctane
SMILES FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Bromoperfluorooctane
Point de fusion 6°C
Densité 1.93
Point d’ébullition 141°C to 143°C
Point d’éclair None
Formule linéaire CF3(CF2)7Br
Indice de réfraction 1.305
Quantité 5 g
Beilstein 2016022
Merck Index 14,7156
Informations sur la solubilité Not miscible or difficult to mix in water.
Poids de la formule 498.98
Pourcentage de pureté ≥98%