Learn More
1-Bromopinacolone, TRC
Code produit 30330532
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30330532 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30330532 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB6870855G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Bromopinacolone
CAS 5469-26-1
Formule moléculaire C6H11BrO
Quantité 5 g
Synonyme 1-Bromo-3,3-dimethyl-2-butanone, 1-Bromo-3,3'-dimethyl-2-butanone, 3,3-Dimethyl-2-oxobutyl Bromide, Bromomethyl tert-butyl Ketone, Bromomethyl tert-Butyl Ketone, Bromopinacolone, NSC 25307, Pivaloylmethyl Bromide, tert-Butyl Bromomethyl Ketone, alpha-Bromopinacolone
Formule InChI InChI=1S/C6H11BrO/c1-6(2,3)5(8)4-7/h4H2,1-3H3
SMILES CC(C)(C)C(=O)CBr
Nom IUPAC 1-bro-3,3-diméthylbutan-2-one
Poids moléculaire (g/mol) 179.05
Poids de la formule 177.9993