Learn More
1-Bromopinacolone, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-Bromopinacolone |
| CAS | 5469-26-1 |
| Formule moléculaire | C6H11BrO |
| Quantité | 25 g |
| Synonyme | 1-Bromo-3,3-dimethyl-2-butanone, 1-Bromo-3,3'-dimethyl-2-butanone, 3,3-Dimethyl-2-oxobutyl Bromide, Bromomethyl tert-butyl Ketone, Bromomethyl tert-Butyl Ketone, Bromopinacolone, NSC 25307, Pivaloylmethyl Bromide, tert-Butyl Bromomethyl Ketone, alpha-Bromopinacolone |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H11BrO/c1-6(2,3)5(8)4-7/h4H2,1-3H3 |
| SMILES | CC(C)(C)C(=O)CBr |
| Nom IUPAC | 1-bro-3,3-diméthylbutan-2-one |
| Poids moléculaire (g/mol) | 179.05 |
| Poids de la formule | 177.9993 |