Learn More
1-Bromopropane-1,1,3,3,3-d5, CDN
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-Bromopropane-1,1,3,3,3-D5 |
| CAS | 163400-20-2 |
| Formule moléculaire | C3 D5 H2 Br |
| Quantité | 0.25 g |
| Synonyme | Propane-1,1,1,3,3-d5, 3-bromo- (9 CI), 1-Bromopropane-1,1,3,3,3-d5, 3-Bromopropane-1,1,1,3,3-d5, 1-Bromopropane-d5, 1-Bromopropane-1,1,3,3,3-D5 |
| Formule InChI | InChI=1 S/C3H7Br/c1-2-3-4/h2-3H2,1H3/i1D3,3D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])CC([2 H])([2 H])Br |
| Nom IUPAC | 1-bromo-1,1,3,3,3-pentadénopropane |
| Poids moléculaire (g/mol) | 128.0225 |
| Poids de la formule | 127.0045 g/mol |
| Afficher plus |