Learn More
1-bromopropane, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11458693
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5000 mL
Conditionnement:
5000mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11458693 5000 mL 5000mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XIV du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Règlementaire: Ce produit contient une substance appauvrissant la couche d’ozone selon le règlement (CE) n ° 1005/2009, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 11458693 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10461.0J
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XIV du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Règlementaire: Ce produit contient une substance appauvrissant la couche d’ozone selon le règlement (CE) n ° 1005/2009, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS: 106-94-5 | C3H7Br | 122.993 g/mol
1-Bromopropane is used as a solvent for adhesives, degreasing plastics and optics. It is used in the production of asphalt, synthetic fiber and aerosols. It is employed for cleaning the metal surfaces, electronic circuit boards, and multi-layered OLEDs (Organic Light Emitting Diodes). It serves to replace perchloroethylene as a dry cleaning solvent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1-bromopropane est utilisé comme solvant pour les adhésifs, le dégraissage des plastiques et l’optique. Il est utilisé dans la production d’asphalte, de fibres synthétiques et d’aérosols. Il est utilisé pour nettoyer les surfaces métalliques, les cartes de circuits électroniques et les OLED multicouches (diodes électroluminescentes organiques). Il remplace le perchloroéthylène comme solvant de nettoyage à sec.
Solubilité
Miscible à l’éthanol, l’eau et l’éther diéthylique.
Remarques
Sensible à la lumière. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 106-94-5
Formule moléculaire C3H7Br
Poids moléculaire (g/mol) 122.993
Numéro MDL MFCD00000254
Clé InChI CYNYIHKIEHGYOZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-propyl bromide, propyl bromide, propane, 1-bromo, propane, bromo, bromopropane, 1-bromo-propane, 1-propyl bromide, ccris 30, unii-y9746dne68, n-propylbromide
CID PubChem 7840
ChEBI CHEBI:47105
Nom IUPAC 1-bromopropane
SMILES CCCBr
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Bromopropane
Point de fusion -110°C
Densité 1.353
Point d’ébullition 70°C to 71°C
Point d’éclair 21°C (70°F)
Formule linéaire CH3CH2CH2Br
Indice de réfraction 1.434
Quantité 5000 mL
Numéro UN UN2344
Beilstein 505936
Sensibilité Light sensitive
Merck Index 14,7845
Informations sur la solubilité Miscible with ethanol,water and diethyl ether.
Poids de la formule 123
Pourcentage de pureté 99%