Learn More
1-Bromopropane-d7, CDN
Click to view available options
Quantité:
0.5 g
1 g
Conditionnement:
0.50g
1g
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-Bromopropane-d7 |
| CAS | 61909-26-0 |
| Formule moléculaire | C3 D7 Br |
| Quantité | 0.5 g |
| Synonyme | 1-Propyl Bromide-d7, 3-Bromopropane-d7, Abzol JG-d7, Ascusol MC-d7, Drysolv-d7, Leksol-d7, Propyl Bromide-d7, n-Propyl Bromide-d7, 3-Bromopropane-1,1,1,2,2,3,3-d7, Heptadeuteriopropyl Bromide, Propyl-d7 Bromide |
| Formule InChI | InChI=1 S/C3H7Br/c1-2-3-4/h2-3H2,1H3/i1D3,2D2,3D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])Br |
| Nom IUPAC | 1-bromo-1,1,2,2,3,3,3-heptadeuteriopropane |
| Poids moléculaire (g/mol) | 130.03 |
| Poids de la formule | 129.0171 g/mol |
| Afficher plus |