Learn More
1-Bromopropane, TRC
Code produit 30341409
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30341409 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30341409 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB687135500G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Bromopropane
CAS 106-94-5
Formule moléculaire C3 H7 Br
Quantité 500 g
Synonyme 1-Bromopropane, 1-Propyl bromide, 3-Bromopropane, Abzol JG, Ascusol MC, Drysolv, Leksol, PS Cleaner, Propyl bromide, n-Propyl bromide
Formule InChI InChI=1S/C3H7Br/c1-2-3-4/h2-3H2,1H3
SMILES CCCBr
Nom IUPAC 1-bromopropane
Poids moléculaire (g/mol) 122.99
Poids de la formule 121.9731