Learn More
1-Bromopyrène, TRC
Code produit 30342908
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30342908 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30342908 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB6869801G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Bromopyrene
CAS 1714-29-0
Formule moléculaire C16H9Br
Quantité 1 g
Synonyme 1-Bromopyrene, 3-Bromopyrene
Formule InChI InChI=1S/C16H9Br/c17-14-9-7-12-5-4-10-2-1-3-11-6-8-13(14)16(12)15(10)11/h1-9H
SMILES Brc1ccc2ccc3cccc4ccc1c2c34
Nom IUPAC 1-bromopyrène
Poids moléculaire (g/mol) 281.15
Poids de la formule 279.9888