Learn More
1-bromoundécane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10582811 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10582811 25 g Flacon en verre 25g
10184510 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10582811 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 224010250
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 693-67-4 | C11H23Br | 235.209 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 693-67-4
Numéro MDL MFCD00000223
Clé InChI IKPSIIAXIDAQLG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme undecyl bromide, undecane, 1-bromo, hendecyl bromide, n-undecyl bromide, bromoundecane, 1-bromo-undecane, n-undecyl-1-bromide, labotest-bb ltbb001165, undecylbromide, 1-bromanylundecane
CID PubChem 12744
Nom IUPAC 1-bromondécane
SMILES CCCCCCCCCCCBr
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Bromoundecane
Note relative au nom 99%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion -9°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.0500g/mL
Point d’ébullition 137°C to 138°C (18.0 mmHg)
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C11H23Br
Formule linéaire CH3(CH2)10Br
Indice de réfraction 1.4555 to 1.4575
Quantité 25 g
Gravité spécifique 1.05
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Poids moléculaire (g/mol) 235.21
Poids de la formule 235.21
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Bromoundecane
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Bromoundecane