Learn More
1-bromoundécane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11446897
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11446897 500 g 500g
11426897 25 g 25g
11436897 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11446897 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14333.36
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 693-67-4 | C11H23Br | 235.209 g/mol
1-Bromoundecane is used in the preparation of Grignard reagent by reacting with Mg in THF (tetrahydrofuran). It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, dyes and agrochemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1-bromondécane est utilisé dans la préparation du réactif de Grignard en réagissant avec le Mg dans le THF (tétrahydrofurane). Il s’agit d’une importante matière première et intermédiaire utilisée dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les colorants et les produits agrochimiques.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants forts et les bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 693-67-4
Formule moléculaire C11H23Br
Poids moléculaire (g/mol) 235.209
Numéro MDL MFCD00000223
Clé InChI IKPSIIAXIDAQLG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme undecyl bromide, undecane, 1-bromo, hendecyl bromide, n-undecyl bromide, bromoundecane, 1-bromo-undecane, n-undecyl-1-bromide, labotest-bb ltbb001165, undecylbromide, 1-bromanylundecane
CID PubChem 12744
Nom IUPAC 1-bromondécane
SMILES CCCCCCCCCCCBr
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Bromoundecane
Point de fusion -9°C
Densité 1.052
Point d’ébullition 112°C to 114°C (10 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.4563
Quantité 500 g
Beilstein 1098390
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 235.22
Pourcentage de pureté 98%