Learn More
1-Butane-d9-thiol, CDN
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-Butanethiol-D9 |
| CAS | 352431-09-5 |
| Formule moléculaire | C4 D9 H S |
| Quantité | 0.5 g |
| Synonyme | 1-Butane-1,1,2,2,3,3,4,4,4-d9-thiol (9 CI), 1-Butane-d9-thiol, 1-Butanethiol-D9, 1-Butyl-d9 mercaptan, 1-Mercaptobutane-d9, n-Butyl thioalcohol-d9 |
| Formule InChI | InChI=1 S/C4H10S/c1-2-3-4-5/h5H,2-4H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])S |
| Nom IUPAC | 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonadutériobutane-1-thiol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 99.2427 |
| Poids de la formule | 99.1068 g/mol |
| Afficher plus |