Learn More
Acide 1-butanesulfonique, sel de sodium, 99+ %, chromatographie par paires d’ions, anhydre, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10771474 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10771474 25 g Flacon en verre 25g
10454265 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10771474 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 396640250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    152.00€
    142.00€ / 25g
    Économisez 10.00€
    6% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 2386-54-1 | C4H9NaO3S | 160.16 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
pour la chromatographie par appariement d’ions
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2386-54-1
Formule moléculaire C4H9NaO3S
Poids moléculaire (g/mol) 160.16
Numéro MDL MFCD00007540
Clé InChI XQCHMGAOAWZUPI-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium 1-butanesulfonate, sodium butane-1-sulfonate, 1-butanesulfonic acid sodium salt, sodium butylsulfonate, 1-butanesulfonic acid, sodium salt, sodium butane-1-sulphonate, sodium butanesulfonate, ipc-alks-4, 1-butanesulfonic acid, sodium salt 1:1, acmc-1cdot
CID PubChem 4096517
Nom IUPAC sodium ; butane-1-sulfonate
SMILES [Na+].CCCCS([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Butanesulfonic acid, sodium salt
Note relative au nom Anhydrous
Absorbance 0.02 max. (C=0.5 M in water) at 260nm, 0.04 max. (C=0.5 M in water) at 230nm, 0.06 max. (C=0.5 M in water) at 220nm, 0.1 max. (C=0.5 M in water) at 210nm
% min. CAS 99.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion >300.0°C
Couleur Blanc
Perte à la dessiccation 1% max. (150°C)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3(CH2)3SO3Na
Quantité 25 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble.
Poids de la formule 160.17
Pourcentage de pureté 99+%
Qualité Chromatographie à paires d’ions
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Butanesulfonic acid, sodium salt
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.