Learn More
Chlorure de 1-butanesulfonyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11423847
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11423847 5 g 5g
11433847 25 g 25g
11443847 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11423847 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A18295.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 2386-60-9 | C4H9ClO2S | 156.624 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2386-60-9
Formule moléculaire C4H9ClO2S
Poids moléculaire (g/mol) 156.624
Numéro MDL MFCD00007464
Clé InChI WEDIIKBPDQQQJU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-butanesulfonyl chloride, butylsulfonyl chloride, butanesulfonyl chloride, 1-butanesulfonylchloride, 1-butylsulfonyl chloride, n-butanesulphonyl chloride, butanesulfonylchloride, butane-1-sulphonyl chloride, n-butylsulfonyl chloride, n-butanesulfonyl chloride
CID PubChem 75430
Nom IUPAC Chlorure de butane-1-sulfonyle
SMILES CCCCS(=O)(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Butanesulfonyl chloride
Point de fusion -29°C
Densité 1.21
Point d’ébullition 80°C to 81°C (9 mmHg)
Point d’éclair 79°C (174°F)
Formule linéaire CH3(CH2)3SO2Cl
Indice de réfraction 1.456
Quantité 5 g
Numéro UN UN3265
Beilstein 1748742
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 156.63
Pourcentage de pureté 98%