Learn More
Chlorure de 1-butanesulfonyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11443847
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11443847 100 g 100g
11423847 5 g 5g
11433847 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11443847 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A18295.22
 Article restreint
Expédition estimée: 18-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 2386-60-9 | C4H9ClO2S | 156.624 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2386-60-9
Formule moléculaire C4H9ClO2S
Poids moléculaire (g/mol) 156.624
Numéro MDL MFCD00007464
Clé InChI WEDIIKBPDQQQJU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-butanesulfonyl chloride, butylsulfonyl chloride, butanesulfonyl chloride, 1-butanesulfonylchloride, 1-butylsulfonyl chloride, n-butanesulphonyl chloride, butanesulfonylchloride, butane-1-sulphonyl chloride, n-butylsulfonyl chloride, n-butanesulfonyl chloride
CID PubChem 75430
Nom IUPAC Chlorure de butane-1-sulfonyle
SMILES CCCCS(=O)(=O)Cl
Spezifikation
Nom chimique ou matériau 1-Butanesulfonyl chloride
Point de fusion -29°C
Densité 1.21
Point d’ébullition 80°C to 81°C (9 mmHg)
Point d’éclair 79°C (174°F)
Formule linéaire CH3(CH2)3SO2Cl
Indice de réfraction 1.456
Quantité 100 g
Numéro UN UN3265
Beilstein 1748742
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 156.63
Pourcentage de pureté 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.