Learn More
Chlorure de 1-butanesulfonyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10299350 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10299350 25 g Flacon en verre 25g
15750869 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10299350 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 403320250
 Article restreint
Expédition estimée: 24-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 2386-60-9 | C4H9ClO2S | 156.63 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2386-60-9
Formule moléculaire C4H9ClO2S
Poids moléculaire (g/mol) 156.63
Numéro MDL MFCD00007464
Clé InChI WEDIIKBPDQQQJU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-butanesulfonyl chloride, butylsulfonyl chloride, butanesulfonyl chloride, 1-butanesulfonylchloride, 1-butylsulfonyl chloride, n-butanesulphonyl chloride, butanesulfonylchloride, butane-1-sulphonyl chloride, n-butylsulfonyl chloride, n-butanesulfonyl chloride
CID PubChem 75430
Nom IUPAC Chlorure de butane-1-sulfonyle
SMILES CCCCS(=O)(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Butanesulfonyl chloride
Note relative au nom 99%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à jaune ou orange
Densité 1.2000g/mL
Point d’ébullition 96.0°C (21.0 mmHg)
Point d’éclair 79°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3(CH2)3SO2Cl
Indice de réfraction 1.4540 to 1.4565
Quantité 25 g
Gravité spécifique 1.2
Informations sur la solubilité Solubility in water: decomposes.
Poids de la formule 156.63
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Butanesulfonyl chloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
RUO – Usage exclusivement réservé à la recherche