Learn More
1-Butanéthiol, 98 %, AcroSeal™, Thermo Scientific™
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 mL
800 mL
Conditionnement:
Flacon en verre AcroSeal™
Conditionnement:
100mL
800mL
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-Butanethiol |
| % min. CAS | 97.5 |
| % max. CAS | 100.0 |
| Point de fusion | -116.0°C |
| Couleur | Incolore |
| Densité | 0.8400g/mL |
| Point d’ébullition | 98.0°C |
| Point d’éclair | 0.5°C |
| Spectre IR | Authentique |
| Plage de pourcentage du dosage | 97.5% min. (GC) |
| Afficher plus |