Learn More
1-butanethiol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11460580
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
25mL
500mL
Code produit. 11460580
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 043421.AC
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 109-79-5 | C4H10S | 90.184 g/mol
1-Butanethiol is used as a model gaseous analyte for fast-responding membrane-free amperometric gas sensor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 109-79-5
Formule moléculaire C4H10S
Poids moléculaire (g/mol) 90.184
Numéro MDL MFCD00004905
Clé InChI WQAQPCDUOCURKW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-butanethiol, butanethiol, butyl mercaptan, n-butyl mercaptan, n-butanethiol, butylthiol, thiobutyl alcohol, n-butylmercaptan, 1-mercaptobutane, 1-butyl mercaptan
CID PubChem 8012
Nom IUPAC Butane-1-thiol
SMILES CCCCS
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Butanethiol
Point de fusion -116°C
Couleur Incolore
Densité 0.842 g/mL
Point d’ébullition 98°C
Point d’éclair 2°C (36°F)
Odeur Stench
Formule linéaire CH3(CH2)3SH
Indice de réfraction 1.4425
Quantité 25 mL
Numéro UN UN2347
Beilstein 1730908
Sensibilité Air Sensitive
Merck Index 14,1577
Informations sur la solubilité Soluble in water (0.59g/L at 20°C).
Poids de la formule 90.19
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide