Learn More
1-Butanol, 99,9 %, Solstice
Code produit 15665800
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
1 L
2.5 L
20 L
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Conditionnement:
Aluminum bottle
Bidon en acier inoxydable
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
1L
2.50L
20L
4 pièces
4L
6 pièces
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15665800 6 x 1 L Flacon en verre 6 pièces
15608430 100 mL Aluminum bottle 4L
15615800 100 mL Flacon en verre 100mL
15625800 1 L Bidon en acier inoxydable 1L
15635800 2.5 L Flacon en verre 2.50L
15655800 4 x 2.5 L Flacon en verre 4 pièces
15645800 20 L Flacon en verre 20L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 15665800 Fournisseur Fluka Code fournisseur 5379936X1L
 Article restreint
Demander un format en vrac ou personnalisé
Actuellement indisponible: Nous n'avons aucune information sur la future disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
≥ 99,9%
  • Nous sommes votre fournisseur de réactifs de laboratoire et de produits chimiques de haute qualité pour les laboratoires analytiques et de chimie : solvants – pour usage spécifique ACS (HPLC), ACS usage général, solvants pour l’histologie, et réactifs de qualité pour la synthèse chimique et d’autres applications industrielles. Inorganiques – Synthèse chimique et chimie inorganique incluant les acides et bases essentiels, les sels, les métaux et éléments, ainsi que les réactifs pour les réactions chimiques.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 71-36-3
Formule moléculaire C4H10O
Numéro MDL MFCD00002964
Clé InChI LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-butanol, butanol, n-butanol, butyl alcohol, n-butyl alcohol, 1-hydroxybutane, propylcarbinol, butyl hydroxide, propylmethanol, methylolpropane
CID PubChem 263
ChEBI CHEBI:28885
Nom IUPAC butane-1-ol
SMILES CCCCO
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Butanol
Point de fusion ≤-90 °C
Couleur Incolore
Aspect Liquide
Densité 0,81g/mL à 25 °C
Quantité 6 x 1 L
Limite d’explosion 11.2%
Température d’allumage 649 °C
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3(CH2)3OH
Numéro UN UN1120
Beilstein 969148
Point d’ébullition °119C
Poids moléculaire (g/mol) 74.123
Poids de la formule 74,12g/mol
Pourcentage de pureté 99%