Learn More
1-Butanol, 99 %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10684752 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
25 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Tambour métallique
Conditionnement:
1L
2.50L
25L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10684752 1 L Flacon en verre 1L
10376070 2.5 L Flacon en verre 2.50L
10639283 25 L Tambour métallique 25L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10684752 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 107690010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    47.80€
    43.90€ / 1L
    Économisez 3.90€
    8% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
1-butanol, 99 %, C4H10O, numéro CAS-71-36-3, 1-butanol, 1-hydroxybutane, butanol, alcool butylique, hydroxyde de butyle, méthylolpropane, n-butanol, alcool n-butyle, propylcarbinol, propylméthanol, 25 L, pression de vapeur : 6,7 mbar à 20°C, 01, 367, 117,6°C, 100,0, 98,5, CHEBI:28885, sans désignation
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 71-36-3
Formule moléculaire C4H10O
Poids moléculaire (g/mol) 74.123
Numéro MDL MFCD00002964
Clé InChI LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-butanol, butanol, n-butanol, butyl alcohol, n-butyl alcohol, 1-hydroxybutane, propylcarbinol, butyl hydroxide, propylmethanol, methylolpropane
CID PubChem 263
ChEBI CHEBI:28885
Nom IUPAC butane-1-ol
SMILES CCCCO
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Butanol
Point de fusion -89.0°C
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Densité 0.8100g/mL
Quantité 1 L
Point d’éclair 35°C
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1.3980 to 1.4000
Résidus après évaporation 0.005% max.
Plage de pourcentage du dosage 99%
Gravité spécifique 0.81
Formule linéaire CH3(CH2)3OH
Tension de vapeur Vapor Pressure: 6.7mbar at 20°C
Viscosité 2.95 mPa.s (20°C)
Eau 0.2% max. (Coulometric)
Beilstein 01, 367
Merck Index 15, 1542
Point d’ébullition 117.6°C
Informations sur la solubilité Solubility in water: 80g/L (20°C). Other solubilities: miscible with ethanol, ether and many other, organic solvents
Poids de la formule 74.12
Pourcentage de pureté 99%
Qualité Extra pur
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Butanol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.