Learn More
1-Butanol, 99+ %, pour la spectroscopie, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10229633 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
2.50L
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10229633 2.5 L Flacon en verre 2.50L
10780671 100 mL Flacon en verre 100mL
10134470 500 mL Flacon en verre 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10229633 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 167690025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    217.00€
    199.00€ / 2.5L
    Économisez 18.00€
    8% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 71-36-3 | C4H10O | 74.123 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour spectroscopie UV/VIS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 71-36-3
Formule moléculaire C4H10O
Poids moléculaire (g/mol) 74.123
Numéro MDL MFCD00002964
Clé InChI LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-butanol, butanol, n-butanol, butyl alcohol, n-butyl alcohol, 1-hydroxybutane, propylcarbinol, butyl hydroxide, propylmethanol, methylolpropane
CID PubChem 263
ChEBI CHEBI:28885
Nom IUPAC butane-1-ol
SMILES CCCCO
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Butanol
Point de fusion -89.0°C
Absorbance 0.097 max. at 238nm, 1 max. at 205nm, 0.4 max. at 220nm, 0.1 max. at 240nm, 0.04 max. at 260nm, 0.02 max. at 280nm, 0.01 max. 330nm, 0.602 max. at 210nm, 0.046 max. at 245nm, 0.009 max. at 270nm, (1 cm cell vs HPLC-grade water), (1 cm cell vs HPLC-grade water) at 0nm
% min. CAS 99.0
% max. CAS 100.0
Densité 0.8100g/mL
Quantité 2.5 L
Point d’éclair 35°C
Conditionnement Flacon en verre
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1.3980 to 1.4000
Résidus après évaporation 0.0005% max.
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Gravité spécifique 0.81
Formule linéaire CH3(CH2)3OH
Viscosité 2.95 mPa.s (20°C)
Numéro UN 1120
Eau 0.05% max. (Coulometric)
Beilstein 01, 367
Merck Index 15, 1542
Point d’ébullition 117.6°C
Informations sur la solubilité Solubility in water: 80g/L (20°C). Other solubilities: miscible with ethanol, ether and many other, organic solvents
Poids de la formule 74.12
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Spectroscopie
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Butanol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.