Learn More
1-Butanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11367946
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
1000 mL
2500 mL
Conditionnement:
100mL
1L
2.50L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11367946 100 mL 100mL
11377946 1000 mL 1L
11387946 2500 mL 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11367946 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L13171.AE
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 71-36-3 | C4H10O | 74.123 g/mol
Le 1-butanol est utilisé comme solvant pour de nombreuses réactions organiques dans l’industrie pharmaceutique et chimique, comme solvant dans les industries de revêtement et aussi comme diluant/réactif dans la fabrication de résines urée-formaldéhyde et mélamine-formaldéhyde. Il est utilisé dans la production de médicaments, d’alcaloïdes, d’additifs dans les nettoyants de sol, les produits de consommation et les détachants. Il est utilisé comme phase mobile dans la chromatographie sur papier et sur couche mince. Il est également utilisé comme alternative pour l’essence et les carburants diesel.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1-butanol est utilisé comme solvant pour de nombreuses réactions organiques dans l’industrie pharmaceutique et chimique, comme solvant dans les industries de revêtement et aussi comme diluant/réactif dans la fabrication de résines urée-formaldéhyde et mélamine-formaldéhyde. Il est utilisé dans la production de médicaments, d’alcaloïdes, d’additifs dans les nettoyants de sol, les produits de consommation et les détachants. Il est utilisé comme phase mobile dans la chromatographie sur papier et sur couche mince. Il est également utilisé comme alternative pour l’essence et les carburants diesel.
Solubilité
Miscible avec alcools, cétones, aldéhydes, éthers, hydrocarbures aliphatiques et aromatiques. Légèrement miscible avec de l’eau.
Remarques
Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les acides forts et les agents oxydants forts, les métaux alcalins et les halogènes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 71-36-3
Formule moléculaire C4H10O
Poids moléculaire (g/mol) 74.123
Numéro MDL MFCD00002964
Clé InChI LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-butanol, butanol, n-butanol, butyl alcohol, n-butyl alcohol, 1-hydroxybutane, propylcarbinol, butyl hydroxide, propylmethanol, methylolpropane
CID PubChem 263
ChEBI CHEBI:28885
Nom IUPAC butane-1-ol
SMILES CCCCO
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Butanol
pH 7
Point de fusion -90°C to -89°C
Densité 0.81
Quantité 100 mL
Point d’éclair 35°C (95°F)
Odeur Alcohol-like
Indice de réfraction 1.399
Numéro UN UN1120
Beilstein 969148
Merck Index 14,1540
Point d’ébullition 117°C to 118°C
Informations sur la solubilité Miscible with alcohols,ketones,aldehydes,ethers,aliphatic and aromatic hydrocarbons. Slightly miscible with water.
Poids de la formule 74.12
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Butanol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: n-Butyl alcohol