Learn More
1-Butanol, Réactif ACS, ≥99,4 %, Solstice
Code produit 15645060
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
2.5 L
4 x 2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1L
2.50L
4 pièces
500mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15645060 2.5 L Flacon en verre 2.50L
15665060 500 mL Flacon en verre 500mL
15635060 1 L Flacon en verre 1L
15655060 4 x 2.5 L Flacon en verre 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15645060 Fournisseur Honeywell-Riedel-de Haen Code fournisseur 3604652.5L
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Réactif ACS, ≥ 99,4%
SOLVANTS ACS D’UTILISATION GENERALE
  • Solution économique pour des applications telles que la HPLC à échelle préparative, le nettoyage et la synthèse organique
  • Convient aux applications moins exigeantes telles que la HPLC isocratique de routine
  • Variation et diminution des problèmes de suivi de contamination par des solvants
  • Tous les solvants sont testés pour répondre aux spécifications d’utilisation générale d’ACS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 71-36-3
Formule moléculaire C4H10O
Poids moléculaire (g/mol) 74.123
Numéro MDL MFCD00002964
Clé InChI LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-butanol, butanol, n-butanol, butyl alcohol, n-butyl alcohol, 1-hydroxybutane, propylcarbinol, butyl hydroxide, propylmethanol, methylolpropane
CID PubChem 263
ChEBI CHEBI:28885
Nom IUPAC butane-1-ol
SMILES CCCCO
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Butanol
Point de fusion -90 °C
Densité 0,81g/mL à 25 °C
Quantité 2.5 L
Limite d’explosion 0.112
Point d’éclair 35 °C (95 °F)
Température d’allumage 649 °F
Spectre IR Se conforme à la structure
Odeur Caractéristique
Conditionnement Flacon en verre
Forme physique Liquide
Indice de réfraction n20/D 1.399
Formule linéaire CH3(CH2)3OH
Numéro UN UN1120
Beilstein 969148
Point d’ébullition 116 °C
Poids de la formule 74,12g/mol
Pourcentage de pureté ≥99,4%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Butanol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: butan-1-ol