Learn More
1-Butanol, réactif ACS, ≥ 99,4%, Honeywell Riedel-de Haën™
Code produit 15655060
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
2.5 L
4 x 2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1L
2.50L
4 pièces
500mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
15655060 4 x 2.5 L Flacon en verre 4 pièces
15665060 500 mL Flacon en verre 500mL
15635060 1 L Flacon en verre 1L
15645060 2.5 L Flacon en verre 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15655060 Fournisseur Honeywell-Riedel-de Haen Code fournisseur 3604654X2.5L
 Article restreint
Demander un format en vrac ou personnalisé
Actuellement indisponible: Nous n'avons aucune information sur la future disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
Réactif ACS, ≥ 99,4%
SOLVANTS ACS D’UTILISATION GENERALE
  • Solution économique pour des applications telles que la HPLC à échelle préparative, le nettoyage et la synthèse organique
  • Convient aux applications moins exigeantes telles que la HPLC isocratique de routine
  • Variation et diminution des problèmes de suivi de contamination par des solvants
  • Tous les solvants sont testés pour répondre aux spécifications d’utilisation générale d’ACS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 71-36-3
Formule moléculaire C4H10O
Poids moléculaire (g/mol) 74.123
Numéro MDL MFCD00002964
Clé InChI LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-butanol, butanol, n-butanol, butyl alcohol, n-butyl alcohol, 1-hydroxybutane, propylcarbinol, butyl hydroxide, propylmethanol, methylolpropane
CID PubChem 263
ChEBI CHEBI:28885
Nom IUPAC butane-1-ol
SMILES CCCCO
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Butanol
Point de fusion -90°C
Densité 0.81g/mL at 25°C
Quantité 4 x 2.5 L
Limite d’explosion 0.112
Point d’éclair 35°C (95°F)
Température d’allumage 649°F
Spectre IR Se conforme à la structure
Odeur Characteristic
Conditionnement Flacon en verre
Forme physique Liquide
Indice de réfraction n20/D 1.399
Formule linéaire CH3(CH2)3OH
Numéro UN UN1120
Beilstein 969148
Point d’ébullition 116°C
Poids de la formule 74.12g/mol
Pourcentage de pureté ≥99.4%