Learn More
1-Butanol, Ultrapure Qualité spectrophotométrique, 99,0+%
Code produit 11378377
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
4 L
4 x 1 L
Conditionnement:
1L
4L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11378377 1 L 1L
11398377 4 x 1 L 4L
11388377 4 L 4L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11378377 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 032443.K2
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    73.60€
    62.65€ / 1L
    Économisez 10.95€
    14% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS : 71-36-3 | C4H10O | 74,123 g/mol
Le 1-butanol est principalement utilisé comme solvant, comme intermédiaire dans la synthèse chimique et comme carburant. Il est également utilisé comme diluant la couleur et un solvant dans d’autres applications de revêtement où il est utilisé comme solvant latent à élimination relativement lente dans les laques et les émaux à température ambiante. Il trouve d’autres utilisations telles qu’un composant des liquides liquide et de liquide de liquide de Tessée.
Cette Thermo Scientific Chemicals le produit de marque fait initialement partie de la Alfa Aesar brochure de produit. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. L’exemplaire original Alfa Aesar le code du produit/article ou la référence SCU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 71-36-3
Formule moléculaire C4H10O
Poids moléculaire (g/mol) 74.123
Numéro MDL MFCD00002964
Clé InChI LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-butanol, butanol, n-butanol, butyl alcohol, n-butyl alcohol, 1-hydroxybutane, propylcarbinol, butyl hydroxide, propylmethanol, methylolpropane
CID PubChem 263
ChEBI CHEBI:28885
Nom IUPAC butane-1-ol
SMILES CCCCO
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Butanol
pH 7
Point de fusion -90°C
Couleur Incolore
Densité 0.810 g/mL
Quantité 1 L
Point d’éclair 35°C (95°F)
Odeur Alcohol-like
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1.399
Notes de qualité de la pureté Ultrapure
Formule linéaire CH3(CH2)3OH
Numéro UN UN1120
Beilstein 969148
Merck Index 14,1540
Point d’ébullition 117°C to 118°C
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 74.12
Pourcentage de pureté ≥99.0%
Qualité Spectrophotométrique
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Butanol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Butanol
RUO– À des fins de recherche uniquement