Learn More
Hexafluorophosphate de 1-Butyl-2,3-diméthylimidazolium, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11397399
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
50 g
Conditionnement:
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11397399 50 g 50g
11387399 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11397399 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H27827.18
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 227617-70-1 | C9H17F6N2P | 298.21 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 227617-70-1
Formule moléculaire C9H17F6N2P
Poids moléculaire (g/mol) 298.21
Numéro MDL MFCD03790877
Clé InChI JWFPQAXAGSAKRF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-butyl-2,3-dimethylimidazolium hexafluorophosphate, 1-butyl-2,3-dimethyl-1h-imidazol-3-ium hexafluorophosphate v, 1-butyl-2,3-dimethylimidazol-1-ium hexafluorophosphate, 3-butyl-1,2-dimethylimidazol-1-ium hexafluorophosphate, acmc-209fyn, bdmim pf6, c4c1mim pf6, c4mmim pf6, dsstox_cid_27883, dsstox_rid_82636
CID PubChem 11243457
Nom IUPAC 1-butyl-2,3-dimethyl-1H-imidazol-3-ium; hexafluoro-λ⁵-phosphanuide
SMILES F[P-](F)(F)(F)(F)F.CCCCN1C=C[N+](C)=C1C
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Butyl-2,3-dimethylimidazolium hexafluorophosphate
Point de fusion 48°C to 50°C
Densité 1.354
Indice de réfraction 1.423
Quantité 50 g
Poids de la formule 298.21
Pourcentage de pureté 99%