Learn More
Chlorure de 1-butyle-3-méthylimidazolium, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10671784 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
5g
Code produit. 10671784
Marque: Thermo Scientific Acros 354090050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 79917-90-1 | C8H15ClN2 | 174.67 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Liquide ionique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 79917-90-1
Formule moléculaire C8H15ClN2
Poids moléculaire (g/mol) 174.67
Numéro MDL MFCD03095425
Clé InChI FHDQNOXQSTVAIC-UHFFFAOYSA-M
Synonyme 1-butyl-3-methylimidazolium chloride, 3-butyl-1-methyl-1h-imidazol-3-ium chloride, 1-n-butyl-3-methylimidazolium chloride, bmimcl, bmim cl, c4mim chloride, dsstox_cid_11461, dsstox_rid_78878, dsstox_gsid_31461
CID PubChem 2734161
Nom IUPAC 1-butyl-3-méthylimidazole-3-ium ; chlorure
SMILES [Cl-].CCCCN1C=C[N+](C)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Butyl-3-methylimidazolium chloride
% min. CAS 98.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 73.0°C
Couleur Crème à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Merck Index 15, 1584
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble
Viscosité 170.1 mPa.s (80°C)
Poids de la formule 174.67
Pourcentage de pureté 98+%
Forme physique Poids
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Butyl-3-methylimidazolium chloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.