Learn More
Hexafluorophosphate de 1-butyl-3-méthylimidazolium, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10215821 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10215821 25 g Flacon en verre 25g
10612364 5 g Flacon en verre 5g
11946261 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10215821 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 354170250
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 174501-64-5 | C8H15F6N2P | 284.19 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Liquide ionique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 174501-64-5
Formule moléculaire C8H15F6N2P
Poids moléculaire (g/mol) 284.19
Numéro MDL MFCD03093295
Clé InChI IXQYBUDWDLYNMA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-butyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate, 1-butyl-3-methyl-1h-imidazol-3-ium hexafluorophosphate v, unii-zge3n4o8q9, 1-butyl-3-methylimidazoliumhexafluorophosphate, 1-n-butyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate, zge3n4o8q9, butylmethylimidazolium hexafluorophosphate, 1-methyl-3-butylimidazolium hexafluorophosphate, bmim pf6, c4mim hexafluorophosphate
CID PubChem 2734174
SMILES F[P-](F)(F)(F)(F)F.CCCCN1C=C[N+](C)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Butyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate
% min. CAS 98.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 6.5°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.3727g/mL
Point d’ébullition >340.0°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 g
Merck Index 15,1584
Gravité spécifique 1.3727
Nom IUPAC 1-butyl-3-méthylimidazol-3-ium ; Hexafluorophosphate
Viscosité 272.1 mPa.s (25°C)
Poids de la formule 284.18
Pourcentage de pureté 98+%
Forme physique Liquide visqueux