Learn More
Hexafluorophosphate de 1-butyl-3-méthylimidazolium, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11946261 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11946261 100 g Flacon en verre 100g
10612364 5 g Flacon en verre 5g
10215821 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11946261 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 354171000
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 174501-64-5 | C8H15F6N2P | 284.19 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Liquide ionique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 174501-64-5
Formule moléculaire C8H15F6N2P
Poids moléculaire (g/mol) 284.19
Numéro MDL MFCD03093295
Clé InChI IXQYBUDWDLYNMA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-butyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate, 1-butyl-3-methyl-1h-imidazol-3-ium hexafluorophosphate v, unii-zge3n4o8q9, 1-butyl-3-methylimidazoliumhexafluorophosphate, 1-n-butyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate, zge3n4o8q9, butylmethylimidazolium hexafluorophosphate, 1-methyl-3-butylimidazolium hexafluorophosphate, bmim pf6, c4mim hexafluorophosphate
CID PubChem 2734174
SMILES F[P-](F)(F)(F)(F)F.CCCCN1C=C[N+](C)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Butyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate
% min. CAS 98.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 6.5°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.3727g/mL
Point d’ébullition >340.0°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 100 g
Merck Index 15,1584
Gravité spécifique 1.3727
Nom IUPAC 1-butyl-3-méthylimidazol-3-ium ; Hexafluorophosphate
Viscosité 272.1 mPa.s (25°C)
Poids de la formule 284.18
Pourcentage de pureté 98+%
Forme physique Liquide visqueux