Learn More
Tetrafluoroborate de 1-butyl-3-méthylimidazolium, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10549643 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10549643 25 g Flacon en verre 25g
10551282 5 g Flacon en verre 5g
10330904 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10549643 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 354210250
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 174501-65-6 | C8H15BF4N2 | 226.03 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Liquide ionique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 174501-65-6
Formule moléculaire C8H15BF4N2
Poids moléculaire (g/mol) 226.03
Numéro MDL MFCD03095449
Clé InChI LSBXQLQATZTAPE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-butyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate, 1-n-butyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate, 3-butyl-1-methyl-1h-imidazol-3-ium tetrafluoroborate, unii-t2tvz2306t, bmimbf4, butylmethylimidazolium tetrafluoroborate, 1-butyl-3-methylimidazolium terafluoroborate, 1-methyl-3-butylimidazolium tetrafluoroborate, c4mim tetrafluoroborate, 1-butyl-3-methyl-1h-imidazol-3-ium tetrafluoroborate
CID PubChem 2734178
Nom IUPAC 1-butyle-3-méthylimidazol-3-ium ; tétrafluoroborate
SMILES F[B-](F)(F)F.CCCCN1C=C[N+](C)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Butyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate
% min. CAS 98.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion -71.0°C
Couleur Orange-jaune
Densité 1.2077g/mL
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 g
Merck Index 15, 1584
Gravité spécifique 1.2077
Viscosité 118.3 mPa.s (25°C)
Poids de la formule 226.02
Pourcentage de pureté 98+%
Forme physique Liquide visqueux
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Butyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.