Learn More
Isothiocyanate de 1-butyle, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11444343
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11444343 100 g 100g
11424343 5 g 5g
11434343 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11444343 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10935.22
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 592-82-5 | C5H9NS | 115.19 g/mol
1-Butyl isothiocyanate participates in the synthesis and characterization of Poly(N-Propargylthiourea). Participates in the Synthesis of 2-Aminobenzothiazoles via Copper (I)-Catalyzed Cross-Coupling with Part-Per-Million Catalyst Loadings. Thiols reactions with 1-Butyl isothiocyanate in aquatic toxicity data in the TETRATOX assay and reactivity data in an abiotic thiol assay. utyl isothiocyanate has been used as capping reagent to immobilize the functionalized derivative of Oregon Green 514 molecular switch on a preformed amino self assembled monlayer.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1-isothiocyanate de butyle participe à la synthèse et à la caractérisation de la poly(N-propargylthiourée). Participe à la synthèse des 2-aminobenzothiazoles via un couplage croisé catalysé par du cuivre(I) avec des charges de catalyseur en partie par million. Réactions des thiols avec l’isothiocyanate de 1-butyle dans les données de toxicité aquatique du dosage TETRATOX et les données de réactivité dans un dosage de thiol abiotique. L’isothiocyanate d’utyle a été utilisé comme réactif de coiffage pour immobiliser le dérivé fonctionnalisé du commutateur moléculaire Oregon Green 514 sur une monocouche auto-assemblée amino préformée.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Ne pas conserver à proximité d’agents oxydants forts et de l’humidité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 592-82-5
Formule moléculaire C5H9NS
Poids moléculaire (g/mol) 115.19
Numéro MDL MFCD00004824
Clé InChI LIMQQADUEULBSO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme butyl isothiocyanate, n-butyl isothiocyanate, butyl mustard oil, butane, 1-isothiocyanato, 1-butyl isothiocyanate, butylisothiocyanate, isothiocyanic acid, butyl ester, isothiocyanic acid n-butyl ester, 1-isothiocyanato-butane, butanisothiocyanate
CID PubChem 11613
ChEBI CHEBI:50534
Nom IUPAC 1-isothiocyanatobutane
SMILES CCCCN=C=S
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Butyl isothiocyanate
Densité 0.954
Point d’ébullition 63°C to 65°C (11 mmHg)
Point d’éclair 66°C (150°F)
Odeur Pungent
Formule linéaire CH3(CH2)3NCS
Indice de réfraction 1.5
Quantité 100 g
Numéro UN UN2922
Beilstein 906839
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 115.2
Pourcentage de pureté ≥98%