Learn More
Bromure de (1-Butyl)triéthylammonium, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11471137
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11471137 100 g 100g
11461137 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11471137 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B24128.22
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 13028-69-8 | C10H24BrN | 238.213 g/mol
(1-Butyl)triethylammonium bromide is an important organic intermediate. It can be used in agrochemical, pharmaceutical & dye stuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le bromure de (1-Butyl)triéthylammonium est un intermédiaire organique important. Il peut être utilisé dans le domaine des colorants agrochimiques et pharmaceutiques &.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Hygroscopique. Conserver à l’écart des agents oxydants, de l’eau et de l’humidité. Stocker sous un gaz inerte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13028-69-8
Formule moléculaire C10H24BrN
Poids moléculaire (g/mol) 238.213
Numéro MDL MFCD00055541
Clé InChI ZNFYPPCUDSCDPR-UHFFFAOYSA-M
Synonyme 1-butyl triethylammonium bromide, butyltriethylammonium bromide, n,n,n-triethylbutan-1-aminium bromide, butyltriethylazanium bromide, acmc-20apri, triethylbutyl ammonium bromide, butyl-triethyl-ammonium bromide, triethyl-n-butylammonium bromide, 1-butanaminium,n,n,n-triethyl-, bromide 1:1
CID PubChem 11746670
Nom IUPAC butyle(triéthyl)azanium;bromure
SMILES CCCC[N+](CC)(CC)CC.[Br-]
Spécification
Nom chimique ou matériau (1-Butyl)triethylammonium bromide
Point de fusion 212°C to 215°C
Quantité 100 g
Sensibilité Hygroscopic
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 238.21
Pourcentage de pureté 97%