Learn More
Acide 1-butylphosphonique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11479116
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11479116 5 g -
15473167 1 g 1g
11489116 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11479116 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A17983.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 3321-64-0 | C4H11O3P | 138.10 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3321-64-0
Formule moléculaire C4H11O3P
Poids moléculaire (g/mol) 138.10
Numéro MDL MFCD00012295
Clé InChI UOKRBSXOBUKDGE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-butylphosphonic acid, 1-butanephosphonic acid, butylphosphonate, 1-butylphosphonic acid, phosphonic acid, butyl, n-butyl phosphonic acid, acmc-1cr41
CID PubChem 76839
ChEBI CHEBI:41384
Nom IUPAC Acide butylphosphonique
SMILES CCCCP(O)(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Butylphosphonic acid
Point de fusion 105°C to 107°C
Odeur Odorless
Quantité 5 g
Numéro UN UN3261
Beilstein 1749026
Poids de la formule 138.1
Pourcentage de pureté 98%